2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H26206.03
H26206.09
H26206.03EA
32.2
EUR
H26206.03
H26206.09
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 875664-27-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Refractive Index: 1.503
Formule:
C₇H₄BrF₄N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973756 Numéro CAS: 875664-27-0 EINECS: None ONU: 2810 ADR: 6.1,III |