3-(Triméthylsilyl)prop-1-yne 80-90% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Trimethyl(propargyl)silane, 3-(Trimethylsilyl) propyne, Trimethyl(prop-2-yn-1-yl)silane
366630010
366630050
ACRO366630010EA
183
EUR
ACRO366630010
ACRO366630050
3-(Triméthylsilyl)prop-1-yne 80-90% stabilisé
3-(Triméthylsilyl)prop-1-yne
Formule:
C₆H₁₂Si Point d'ébullition: 91…93 °C (760 mmHg) Densité: 0.75 g/cm³ Point d'éclair: –10 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00042922 Numéro CAS: 13361-64-3 EINECS: 236-427-6 ONU: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | 80 to 90 % |
Stabilizer | 0.1 % hydroquinone |