Imprimer
n-Hexatriacontane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
31641.09 31641.18
31641.09EA 74.7 EUR
31641.09 31641.18
n-Hexatriacontane ≥97%
n-Hexatriacontane
Purity: 97+%
CAS No.: 630-06-8
Molecular Formula: CH3(CH2)34CH3
Formula Weight: 506.95
Physical Form: Wax
Density: 0.779
Refractive Index: 1.4573
Appearance: Off-white
Melting Point: 76.2°
Boiling Point: 497°
MDL No.: MFCD00009413
Formule: H₃C(CH₂)₃₄CH₃
Point d'ébullition: 497 °C
Point de fusion: 76.2 °C
Densité: 0.779
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009413
Numéro CAS: 630-06-8
EINECS: 211-127-8