Hexane (mélange d'isomères), extra sec 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Hexanes, Isohexane
610371000
610370010
610371000.EA
29.3
EUR
610371000.
610370010.
Hexane (mélange d'isomères), extra sec 99.9%, AcroSeal®
Hexane (mélange d'isomères)
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Point de fusion: –95 °C Densité: 0.659 g/cm³ Point d'éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179311 Numéro CAS: 92112-69-1 EINECS: 203-777-6 ONU: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless Liquid |
Assay | ≥99.9 % total C6 isomers |
Water | ≤50 ppm |