Imprimer
Hexane (mélange d'isomères) 99% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexanes, Isohexane
423760010 423765000 423760025 423760100
ACRO423760010EA 50.6 EUR
ACRO423760010 ACRO423765000 ACRO423760025 ACRO423760100
Hexane (mélange d'isomères) 99% ACS
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
GC ≥98.5 % Sum of 5 isomers + total Hexanes + Methylcyclopentane
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test