Imprimer
Hexane (mélange d'isomères) 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
176660010 176660025 176660250
ACRO176660010EA 50.2 EUR
ACRO176660010 ACRO176660025 ACRO176660250
Hexane (mélange d'isomères) 98+%, très pur
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3820 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (sum of isomers)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.002 %