Imprimer
Hexane (mélange d'isomères) 95+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexanes, Isohexane
168570025 168575000
ACRO168570025EA 183 EUR
ACRO168570025 ACRO168575000
Hexane (mélange d'isomères) 95+% pour la spectroscopie
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥95.0 % (95% n-hexane approximately)
UV at 250 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.00015 meq/g