n-Heptane 99+% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: CH3(CH2)5CH3
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.684
Refractive Index: 1.3877
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
Merck Reference: 14,4659
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009544
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Point d'ébullition: 97…99 °C Point de fusion: –91 °C Densité: 0,684 Point d'éclair: –4 °C (24 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009544 Numéro CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 ONU: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 14,4659 |
|
Résultats des tests de spécification
Residual water | 0.03% |
Residue on Evaporation | 3ppm |
n-Heptane | 96% (info) |