Imprimer
n-Décane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3475.1 3475.2
ROTH3475.1EA 0 EUR
ROTH3475.1 ROTH3475.2
n-Décane
n-Décane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM