n-Décane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 124-18-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.730
Refractive Index: 1.4115
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -30°
Boiling Point: 172-174°
Solubility: Soluble in alcohol and ethers
Beilstein Reference: 1696981
UN No.: 2247
MDL No.: MFCD00008954
Formule:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Point d'ébullition: 172…174 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 0,730 Point d'éclair: 46 °C (115 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008954 Numéro CAS: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 ONU: 2247 ADR: 3,III |