Sulfate de sodium et de tétradécyle 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
B21941.03
B21941.06
B21941.14
B21941.03EA
47.4
EUR
B21941.03
B21941.06
B21941.14
Sulfate de sodium et de tétradécyle 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Sulfate de sodium et de tétradécyle
Purity: 95%
CAS No.: 1191-50-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13OSO3Na
Formula Weight: 316.44
Melting Point: 182-192°
Beilstein Reference: 3578122
Formule:
C₁₄H₂₉NaO₄S MW: 316.44 g/mol Point de fusion: 182…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007468 Numéro CAS: 139-88-8 EINECS: 214-737-2 ONU: 3267 ADR: 8 III Merck Index: 12,08838 |