Imprimer
Sulfate de sodium et d'octyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
MQ200
1.12268.0005 1.12268.0500
1.12268.0005EA 190 EUR
1.12268.0005 1.12268.0500
Sulfate de sodium et d'octyle, Sigma-Aldrich®
Sulfate de sodium et d'octyle
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232.28 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Densité: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₈H₁₇NaO₄S
Chemical formula C₈H₁₇NaSO₄
Molar Mass 232.26 g/mol
Melting Point 195 °C (decomposition)
pH value 6 - 8 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 470 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 3200 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering