Imprimer
Sulfate de sodium et d'octyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11786.03 A11786.06 A11786.14
A11786.03EA 58.8 EUR
A11786.03 A11786.06 A11786.14
Sulfate de sodium et d'octyle ≥99%
Sulfate de sodium et d'octyle
Purity: 99%
CAS No.: 142-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na
Formula Weight: 232.28
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3658635
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
Point de fusion: ∼195 °C (dec.)
Densité: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5