Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Fournisseur: Serva
|
Danger
|
Synonyms:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
20765.01
20765.02
20765.03
SERA20765.01EA
27
EUR
SERA20765.01
SERA20765.02
SERA20765.03
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288.38 g/mol Point de fusion: 204…207 °C Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 ONU: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,08636 |