Imprimer
Sulfate de sodium et de décyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16299.03 A16299.06 A16299.14
A16299.03EA 46 EUR
A16299.03 A16299.06 A16299.14
Sulfate de sodium et de décyle ≥99%
Sulfate de sodium et de décyle
Purity: 99%
CAS No.: 142-87-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9OSO3Na
Formula Weight: 260.33
Beilstein Reference: 3576860
MDL No.: MFCD00041881
Formule: C₁₀H₂₁NaO₄S
Point de fusion: 191,85 °C
Densité: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041881
Numéro CAS: 142-87-0
EINECS: 205-568-5