Imprimer
Sulfate de sodium et de décyle pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
406220050 406220250 406221000
ACRO406220050EA 178 EUR
ACRO406220050 ACRO406220250 ACRO406221000
Sulfate de sodium et de décyle pour HPLC
Sulfate de sodium et de décyle
Formule: C₁₀H₂₁NaO₄S
Point de fusion: 191,85 °C
Densité: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041881
Numéro CAS: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 % (K.F.)
Solubility (25 % in water at 25°C) Clear colorless to light yellow
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)