Imprimer
1,6-Hexanedithiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane
L06686.06 L06686.14
L06686.06EA 29.1 EUR
L06686.06 L06686.14
1,6-Hexanedithiol ≥97%
1,6-Hexanedithiol
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004910
Numéro CAS: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
ONU: 3334
ADR: 9 III