Imprimer
1,6-Hexanedithiol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane
120670050 120670250
ACRO120670050EA 38.8 EUR
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexanedithiol 97%
1,6-Hexanedithiol
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004910
Numéro CAS: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
ONU: 3334
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)