Imprimer
1,2-Ethanedithiol 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
L12865.14 L12865.22 L12865.36
L12865.14EA 29.8 EUR
L12865.14 L12865.22 L12865.36
1,2-Ethanedithiol 98
1,2-Ethanedithiol
Purity: 98+%
CAS No.: 540-63-6
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Stench
Melting Point: -41°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 505946
Merck Reference: 14,3725
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004892
Formule: C₂H₆S₂
MW: 94.2 g/mol
Point d'ébullition: 144…146 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.123
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004892
Numéro CAS: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
ONU: 3071
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03760