Imprimer
1-Pentanethiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: n-Pentanethiol, 1-Mercaptopentane, n-Pentyl mercaptan
L04330.14 L04330.22
L04330.14EA 63.6 EUR
L04330.14 L04330.22
1-Pentanethiol ≥97%
1-Pentanethiol
Purity: 97% CAS No.: 110-66-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4SH Formula Weight: 104.22 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Stench Melting Point: -76° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 1730979 UN No.: 1111 MDL No.: MFCD00004907
Formule: C₅H₁₂S
MW: 104.22 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.841
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004907
Numéro CAS: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
ONU: 1111
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00653