Imprimer
1-Dodécanethiol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 52.6 EUR
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-Dodécanethiol 98%
1-Dodécanethiol
Formule: C₁₂H₂₆S
Point d'ébullition: 266…283 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004885
Numéro CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %