Imprimer
Glycérol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
24387.292EA 76 EUR
24387.292 24387.326 24387.361 24387.463 24387.554
Glycérol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,6 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C (coupe ouverte)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.257 - 1.265
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %