Imprimer
Glycérol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18709.1000 8.18709.9025 8.18709.5000
8.18709.1000EA 145 EUR
8.18709.1000 8.18709.9025 8.18709.5000
Glycérol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,6 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM