Imprimer
Glycérol ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
36646.AP 36646.K2 36646.M1
36646.APEA 67.9 EUR
36646.AP 36646.K2 36646.M1
Glycérol ≥99.5% ACS
Glycérol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-81-5
Molecular Formula: C3H8O3
Formula Weight: 92.09
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.26
Refractive Index: 1.474
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 182°/20mm
Beilstein Reference: 635685
Merck Reference: 14,4484
MDL No.: MFCD00004722
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 182 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,26
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,4484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM