Imprimer
Butane-1,4-diol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 59.4 EUR
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
Butane-1,4-diol 99+%
1,4-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 229.2 °C (1013hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002968
Numéro CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA