Éthylèneglycol 99,0 Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Attention
|
Synonyms:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
85512.290EA
56
EUR
85512.290
85512.360
Éthylèneglycol 99,0 Reag. Ph. Eur.
Ethylèneglycol
Formule:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa) Point de fusion: –13 °C Densité: 1.115 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 116 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002885 Numéro CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 ATTEINDRE: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | Clear viscous liquid |
Relative density | 1.113 - 1.115 |
Refractive index (20°C) ( ± 1.432) | Passes test |
Boiling point (± 198 °C) | Passes test |
Acidity | Passes test |
Water | Max. 0.2 % |