Imprimer
Ethylèneglycol ≥99.5% (par GC), EMSURE® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.09621.1000 1.09621.2500 1.09621.4000 1.09621.9028
1.09621.1000EA 52.2 EUR
1.09621.1000 1.09621.2500 1.09621.4000 1.09621.9028
Ethylèneglycol ≥99.5% (par GC), EMSURE® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Ethylèneglycol
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Colour ≤ 10 Hazen
Acidity (as CH₃COOH) ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/20 °C) 1.113 - 1.115
Density (d 25 °C/25 °C) 1.10 - 1.12
Refractive index (n 20/D) 1.431 - 1.433
Melting point -14 - -10 °C
Boiling point 196.5 - 198.5 °C
Chloride (Cl) ≤ 0.00002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00005 %
Formaldehyde ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate (as O) ≤ 0.0003 %
Readily carbonizable substances conforms
Sulfated ash ≤ 0.005 %
Water ≤ 0.1 %