Imprimer
Ethylèneglycol, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
0582-1LEA 119 EUR
0582-1L 0582-4L
Ethylèneglycol, Haute Pureté
Ethylèneglycol
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Point d'ébullition: 196 – 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %