Imprimer
Méthanol, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06018.1000 1.06018.2500 1.06018.9010 1.06018.9030 1.06018.9185 1.06018.4000 1.06018.9910
1.06018.1000EA 50.8 EUR
1.06018.1000 1.06018.2500 1.06018.9010 1.06018.9030 1.06018.9185 1.06018.4000 1.06018.9910
Méthanol, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Méthanol
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1) II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM