Méthanol ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
34485-7L
34485-1L
34485-2.5L
34485-4X2.5L
34485-7LEA
335
EUR
34485-7L
34485-1L
34485-2.5L
34485-4X2.5L
Méthanol ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Méthanol
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule:
CH₃OH Point d'ébullition: 64…65 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 ONU: 1230 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Vapor Pressure | 97.68 mmHg ( 20 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.329 (lit.) |
Explosion Limit | 36 % |
Autoignition Temperature | 725 °F |