Imprimer
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
152505NEA 0 EUR
152505N 152506X
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,8 %
Acidité Max. 5 ppm
Alcalinité Min. 99,9 %
Densité (20/4) Max. 5 ppm
Résidu non volatil Max. 0,00007 meq/g
Eau Max. 0,0001 meq/g
Transmittance (210 nm) 0,7900 - 0,7920
Transmittance (220 nm) 0,0500 %
Transmittance (230 nm) Min. 60 %
Transmittance (235 nm) Min. 80,0 %
Transmittance (240 nm) Min. 90,0 %
Transmittance (250 nm) Min. 92,0 %
Transmittance (260 nm) Min. 95,0 %