Imprimer
Méthanol, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9097-12EA 153.4 EUR
9097-12 9097-10
Méthanol, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™, J.T.Baker®
Méthanol
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤30 ppm