Méthanol, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
|
Danger
|
Synonyms:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
8047.9200EA
958.49
EUR
8047.9200
8047.5000PE
Méthanol, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Méthanol
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Point d'ébullition: 64.6 Point de fusion: –98 °C Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 ONU: 1230 ADR: 3 II ATTEINDRE: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 99.5 % |
Acetone, Aldehydes (as Acetone) | max. 0.002 % |
Boiling Range (initial to dry point) | max. 2 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0002 |
Water (H2O) | max. 0.1 % |