Imprimer
Méthanol, anhydre ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
41838.AK 41838.K2
41838.AKEA 43.5 EUR
41838.AK 41838.K2
Méthanol, anhydre ≥99.9%
Méthanol
Purity: 99.9%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM