Imprimer
Méthanol 99.9%, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
325740025 325740010
ACRO325740025EA 86 EUR
ACRO325740025 ACRO325740010
Méthanol 99.9%, grade Gradient pour HPLC
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
Additional info filtered through 0.2 u membrane filter
GC ≥99.9 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.001 A.U.