Imprimer
Méthanol 99.9% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
167830025 167835000
ACRO167830025EA 157 EUR
ACRO167830025 ACRO167835000
Méthanol 99.9% pour la spectroscopie
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %