Imprimer
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8% (par GC), CHROMASOLV™ A15 pour HPLC, sans additif, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
02855-4X2.5L 02855-7L
02855-4X2.5LEA 0 EUR
02855-4X2.5L HONC02855-7L
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8% (par GC), CHROMASOLV™ A15 pour HPLC, sans additif, Riedel-de Haën™
Éthanol
Ethanol (Untaxed) for license holders only.
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 1.59 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.360 - 1.362
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.1
Absorbance at 205 nm Max. 1.0
Suitability test (HPLC) complying
Autoignition Temperature 683 °F
Refractive Index n20/D 1.361
Explosion Limit 19 %, 60 °F