Éthanol (non taxé) ≥99.8%, CHROMASOLV™, grade Gradient pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
02854-1L
02854-2.5L
02854-1LEA
0
EUR
02854-1L
02854-2.5L
Éthanol (non taxé) ≥99.8%, CHROMASOLV™, grade Gradient pour HPLC, Riedel-de Haën™
Éthanol
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –115 °C Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C) Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 ONU: 1170 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Résultats des tests de spécification
Refractive Index | n20/D 1.361-1.363 |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.361 - 1.363 |
Density (D 20/4) | 0.789 - 0.791 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.005 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Absorbance at 210 nm | Max. 1.00 |
Absorbance at 225 nm | Max. 0.26 |
Absobance at 254 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.004 |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
HPLC Gradient at 235 nm | Max. 5 mAU |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
application test | complying |
Vapor Pressure | 44.6 mmHg ( 20 °C) |
Vapor Density | 1.59 (vs air) |