Imprimer
Éthanol (non taxé) ~96% (v/v), CHROMASOLV™ ACS pour spectrophotométrie dans l'UV extra fine spirit, E15 o 1, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
02850-1L 02850-2.5L 02850-4X2.5L
02850-1LEA 0 EUR
02850-1L 02850-2.5L 02850-4X2.5L
Éthanol (non taxé) ~96% (v/v), CHROMASOLV™ ACS pour spectrophotométrie dans l'UV extra fine spirit, E15 o 1, Riedel-de Haën™
Éthanol
Attention: Untaxed for license holders only
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.805…0.812 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity without addives GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.364
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) 5.0 - 7.0 %
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
Absorbance at 270 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.03
Absorbance at 230 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.25
Absorbance at 210 nm Max. 0.5
KMnO₄ reducing matter complying
Acetone (GC) Max. 10 ppm
Methanol (GC) Max. 0.1 %
2-propanol (GC) Max. 30 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Mixable with H₂O complying
APHA Max. 10