Imprimer
Éthanol absolu, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83672.290EA 132 EUR
83672.290 83672.230_T 83672.230 83672.269
Éthanol absolu, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
Éthanol
Bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0030 %