Imprimer
Papiers de protection des surfaces, LabSorb
Fournisseur: Sartorius
FT-1-601400100 FT-1-601400050 FT-1-601600050 FT-2601480600K FT2601-460570K FT1-601-460050 FT1-601-600100
515-1630EA 391 EUR
515-1630 515-1629 515-1628 515-1633 SARTFT2601-460570K SARTFT1-601-460050 SARTFT1-601-600100
Papiers de protection des surfaces, LabSorb
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Les papiers de protection LabSorb possèdent une grande capacité d'absorption grâce à leur face recouverte de polyéthylène.
  • Empêchent toute contamination radioactive des surfaces de travail (dans les laboratoires radiochimiques)
  • Protègent la surface des paillasses contre le déversement ou les éclaboussures de liquides en empêchant toute absorption ou fuite de ces liquides
  • Peuvent recouvrir l'intérieur des cages pour animaux afin de les protéger et de garantir une meilleure hygiène
  • Protègent les objets contre les chutes sur des surfaces dures :
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable