Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8% (par GC), Puriss., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
24103-2.5L
24103-1L
24103-30KG
24103-5L
24103-4X5L
24103-6X1L
24103-4X2.5L
24103-2.5LEA
0
EUR
24103-2.5L
24103-1L
24103-30KG
24103-5L
24103-4X5L
24103-6X1L
24103-4X2.5L
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8% (par GC), Puriss., Riedel-de Haën™
Éthanol
Ethanol (Untaxed), sales not in Germany, for license holders only
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –115 °C Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C) Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 ONU: 1170 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.8 Vol.% |
Density (D 20/20) | 0.790 - 0.791 |
Non-volatile matter | Max. 0.01 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0005 % |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 0.005 % |
Methanol (GC) | Max. 0.1 % |
S-compounds (as S) | max. 0.2 ppm |
Explosion Limit | 19 %, 60 °F |