Imprimer
Éthanol absolu (taxé) ≥99.8% (par GC)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
24102-2.5L 24102-4X2.5L 24102-6X1L
24102-2.5LEA 414 EUR
24102-2.5L 24102-4X2.5L 24102-6X1L
Éthanol absolu (taxé) ≥99.8% (par GC)
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 Vol.%
Density (D 20/20) 0.790 - 0.791
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 0.005 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F