Imprimer
Propanol-2 ≥99.5% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18766.1000 8.18766.2500 8.18766.9025 8.18766.9180 8.18766.2500UK 8.18766.9011
8.18766.1000EA 27.5 EUR
8.18766.1000 8.18766.2500 8.18766.9025 8.18766.9180 MERC8.18766.2500UK 8.18766.9011
Propanol-2 ≥99.5% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Propanol-2
EMPLURA® est une alternative aux qualités de grande pureté. EMPLURA® est une gamme de solvants pour une pluralité d'applications de base dans des industries non réglementées et pour des applications moins exigeantes, les travaux de laboratoire de préparation et de nettoyage. Les solvants EMPLURA® fournissent des spécifications adéquates avec les paramètres les plus importants.
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM