Propanol-2 ≥99.8% (par GC) pour la biologie moléculaire
Fournisseur: PanReac AppliChem
|
Danger
|
A3928.2500PE
A3928.1000GL
A3928.2500PEEA
116
EUR
A3928.2500PE
A3928.1000GL
Propanol-2 ≥99.8% (par GC) pour la biologie moléculaire
Propanol-2
Formule:
(CH₃)₂CHOH Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa) Point de fusion: –89 °C Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011674 Numéro CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 ONU: 1219 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |