Imprimer
Propanol-2 99.5% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
ACRO327272500EA 49.7 EUR
ACRO327272500 ACRO327270010
Propanol-2 99.5% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89,5 °C
Densité: 0,785 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %