Imprimer
Propanol-1 ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8066.1000EA 88.72 EUR
8066.1000 8066.2500
Propanol-1 ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
ONU: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 2.0 °C
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C 0.800 - 0.804
Ethanol (C2H5OH) (by GC) max. 0.05 %
Free Acid (as C2H5COOH) max. 0.001 %
Methanol (by GC) (CH3OH) max. 0.05 %
Recorded Boiling Point 97.2 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 (as O) max. 0.0003 %
Water (H2O) max. 0.1 %
2-Propanol (C3H7OH) (by GC) max. 0.05 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1