Imprimer
Pentanol-1, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 334 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
Pentanol-1, Supelco®
Pentanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 137.9
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
ONU: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM