Imprimer
Pentanol-1 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
160600010 160600025 160600250 160600251
ACRO160600010EA 62.5 EUR
ACRO160600010 ACRO160600025 ACRO160600250 ACRO160600251
Pentanol-1 99%, pur
Pentanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Point d'ébullition: 137…139 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,811 g/cm³
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA