Imprimer
1-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06866.0100 8.06866.0250
8.06866.0100EA 27.7 EUR
8.06866.0100 8.06866.0250
1-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144.26 g/mol
Point d'ébullition: 215
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.8419 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ONU: 3082
Merck Index: 12,06774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4334 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 6.10 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 237 °C